p-Xylene-2-sulphonic acid hydrate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,5-Dimethylbenzenesulphonic acid
A15007.36
A15007.14
A15007.22
A15007.36EA
4000
PLN
A15007.36
A15007.14
A15007.22
p-Xylene-2-sulphonic acid hydrate 99%
p-Xylene-2-sulphonic acid hydrate
Purity: 99%
CAS No.: 609-54-1
Molecular Formula: C8H10O3S.xH2O
Formula Weight: 186.23(anhy)
Melting Point: 84-86°
MDL No.: MFCD00151010
Formuła:
C₈H₁₀O₃S MW: 186.23 g/mol Temp. topnienia: 84…86 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064858 Numer CAS: 609-54-1 Numer WE (dawny EINECS): 210-193-5 |