Drukuj
2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A14928.06 A14928.14 A14928.22
A14928.06EA 395 PLN
A14928.06 A14928.14 A14928.22
2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene 99%
2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene
Formuła: C₂₆H₂₆N₂O₂S
Temp. topnienia: 200…202 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005774
Numer CAS: 7128-64-5
Numer WE (dawny EINECS): 230-426-4