(S)-Methyl-2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
H-Leu-OMe·HCl, H-Leu-OMe.HCl, L-Leucine methyl ester hydrochloride
A14897.14
A14897.22
A14897.14EA
473
PLN
A14897.14
A14897.22
(S)-Methyl-2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride 99%
(S)-Methyl-2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 7517-19-3
Molecular Formula: C7H15NO2.HCl
Formula Weight: 181.66
Melting Point: 149-151°
Beilstein Reference: 3595133
Optical Rotation: +13° (c=2 in water)
MDL No.: MFCD00012494
Formuła:
C₇H₁₅NO₂·HCl MW: 181.7 g/mol Temp. topnienia: 149…151 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012494 Numer CAS: 7517-19-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-375-0 |