5-Acetylvaleric acid 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 96%
CAS No.: 3128-07-2
Molecular Formula: C7H12O3
Formula Weight: 144.17
Refractive Index: 1.4490
Melting Point: 34-36°
Boiling Point: 138-140°/1.5mm
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 1362931
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00051479
Formuła:
C₇H₁₂O₃ Temp. Wrzenia: 138…140 °C (1,5 mmHg) Temp. topnienia: 34…36 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051479 Numer CAS: 3128-07-2 Numer WE (dawny EINECS): 221-512-2 ADR: 8,III |