Acid red 52
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Food Red No.106, Sodium 4-(3,6-bis(diethylamino)xanthylium-9-yl)benzene-1,3-disulphonate, Kiton Red S, Sulphorhodamine B sodium salt, Lissamine rhodamine B-200
A14769.06
A14769.14
A14769.06EA
386
PLN
A14769.06
A14769.14
Acid red 52
Acid red 52
CAS No.: 3520-42-1
Molecular Formula: C27H29N2NaO7S2
Formula Weight: 580.66
Beilstein Reference: 3886008
MDL No.: MFCD00010180
Formuła:
C₂₇H₃₀N₂O₇S₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010180 Numer CAS: 3520-42-1 Numer WE (dawny EINECS): 222-529-8 |