trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14747.06
A14747.14
A14747.30
A14747.06EA
305
PLN
A14747.06
A14747.14
A14747.30
trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid 99%
trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid
Purity: 99%
CAS No.: 19337-97-4
Molecular Formula: C8H7NO2
Formula Weight: 149.15
Melting Point: 232-235°
Beilstein Reference: 113290
MDL No.: MFCD00006410
Formuła:
C₈H₇NO₂ Temp. topnienia: 232…235 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006410 Numer CAS: 19337-97-4 Numer WE (dawny EINECS): 214-424-0 |