Lawesson's reagent 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,4-Bis(4-methoxyphenyl)-2,4-dithioxo-1,3,2,4- dithiadiphosphetane, 2,4-Bis(4-methoxyphenyl)-1,3-dithia-2,4-diphosphetane 2,4-Disulphide
A14530.06
A14530.14
A14530.22
A14530.36
A14530.06EA
170
PLN
A14530.06
A14530.14
A14530.22
A14530.36
Lawesson's reagent 97%
Lawesson's reagent
Purity: 97%
CAS No.: 19172-47-5
Molecular Formula: C14H14O2P2S4
Formula Weight: 404.47
Melting Point: 221-225°
Beilstein Reference: 1024888
UN No.: UN3134
MDL No.: MFCD00005171
Formuła:
C₁₄H₁₄O₂P₂S₄ MW: 404.45 g/mol Temp. topnienia: 221…225 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005171 Numer CAS: 19172-47-5 Numer WE (dawny EINECS): 242-855-4 ADR: 4.3 III |