5,7-Dihydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin
A14528.03
A14528.06
A14528.03EA
858
PLN
A14528.03
A14528.06
5,7-Dihydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one 98%
5,7-Dihydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
Purity: 98%
CAS No.: 2107-76-8
Molecular Formula: C10H8O4
Formula Weight: 192.17
Melting Point: 298-300°
Beilstein Reference: 179133
MDL No.: MFCD00016966
Formuła:
C₁₀H₈O₄ Temp. topnienia: 298…300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016966 Numer CAS: 2107-76-8 Numer WE (dawny EINECS): 218-289-9 |