2-(Phosphonooxy)benzoic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Fosfosal, 2-Carboxyphenyl Phosphate
A14417.06
A14417.03
A14417.06EA
2040
PLN
A14417.06
A14417.03
2-(Phosphonooxy)benzoic acid 98%
2-(Phosphonooxy)benzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 6064-83-1
Molecular Formula: C7H7O6P
Formula Weight: 218.10
Melting Point: 162-166°
Beilstein Reference: 2619142
MDL No.: MFCD00042645
Formuła:
C₇H₇O₆P Temp. topnienia: 162…166 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042645 Numer CAS: 6064-83-1 Numer WE (dawny EINECS): 227-993-5 Klasyfikacja Merck : 14,4255 |