Drukuj
Cinnamyl chloride 95% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Chloro-1-phenyl-1-propene
Stabilizacja: Stabilised with sodium carbonate (Na₂CO₃)
A14408.0B A14408.18 A14408.30
A14408.0BEA 4110 PLN
A14408.0B A14408.18 A14408.30
Cinnamyl chloride 95% stabilised
Cinnamyl chloride
Cinnamyl chloride is used in the enantioselective total synthesis of helioporins C and E, bioactive marine diterpenes
Stab. with sodium carbonate
Purity: 95% CAS No.: 2687-12-9 Molecular Formula: C6H5CH=CHCH2Cl Formula Weight: 152.62 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 79°(174°F) Refractive Index: 1.5845 Melting Point: 7° Boiling Point: 86-87°/2mm Beilstein Reference: 741974 UN No.: UN2927 MDL No.: MFCD00000986
Formuła: C₉H₉Cl
Temp. Wrzenia: 86…87 °C (2 mmHg)
Temp. topnienia: 7 °C
Gęstość: 1,096
Temp. Zapłonu: 79 °C (174 °F)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000986
Numer CAS: 2687-12-9
Numer WE (dawny EINECS): 220-246-4
Jednostka: 2927
ADR: 6.1,II