2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Pyridylacetic acid hydrochloride
A14348.06
A14348.14
A14348.06EA
703
PLN
A14348.06
A14348.14
2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride ≥98%
2-(Pyridin-4-yl)acetic acid hydrochloride
Purity: 98+%
CAS No.: 6622-91-9
Molecular Formula: C7H7NO2.HCl
Formula Weight: 173.60
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Odourless
Melting Point: ca 136° dec.
Beilstein Reference: 3696648
MDL No.: MFCD00012827
Formuła:
C₇H₈ClNO₂ MW: 173.60 g/mol Temp. topnienia: ∼ 136 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00012827 Numer CAS: 6622-91-9 Numer WE (dawny EINECS): 229-576-3 |