5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5,6-Dichloro-1H-benzimidazole-2-thiol
A14309.03
A14309.06
A14309.03EA
471
PLN
A14309.03
A14309.06
5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole 98%
5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole
Purity: 98%
CAS No.: 19462-98-7
Molecular Formula: C7H4Cl2N2S
Formula Weight: 219.09
Odour: Odourless
Melting Point: ca 350° dec.
MDL No.: MFCD00052398
Formuła:
C₇H₄Cl₂N₂S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00052398 Numer CAS: 19462-98-7 |