Bis(3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3,3-Dimethyl-1,1-diphenyl-1H,1H-[4,4-bipyrazole]-5,5(4H,4H)-dione, 3,3'-Dimethyl-1,1'-diphenyl-4,4'-bi(5-pyrazolone), Bispyrazolone
A14308.06
A14308.14
A14308.06EA
363
PLN
A14308.06
A14308.14
Bis(3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone) ≥98%
Bis(3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone)
Purity: 98+%
CAS No.: 7477-67-0
Molecular Formula: C20H18N4O2
Formula Weight: 346.39
Melting Point:
Formuła:
C₂₀H₁₈N₄O₂ MW: 346.39 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00020765 Numer CAS: 7477-67-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-282-5 |