2,6-Lutidine-N-oxide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14299.09
A14299.18
A14299.30
A14299.09EA
386
PLN
A14299.09
A14299.18
A14299.30
2,6-Lutidine-N-oxide 98%
2,6-Lutidine-N-oxide
Purity: 98%
CAS No.: 1073-23-0
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.16
Refractive Index: 1.5685
Boiling Point: 108-111°/10mm
Beilstein Reference: 110551
MDL No.: MFCD00039715
Formuła:
C₇H₉NO Temp. Wrzenia: 108…111 °C (10 mmHg) Gęstość: 1,102 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039715 Numer CAS: 1073-23-0 Numer WE (dawny EINECS): 214-025-1 |