3-Amino-4-pyrazolecarbonitrile 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Aminopyrazole-4-carbonitrile, 3-Amino-1H-pyrazole-4-carbonitrile, 3-Aminopyrazole-4-carbonitrile, 3-Amino-4-cyanopyrazole 3-Amino-4-pyrazolecarbonitrile 5-Amino-4-cyanopyrazole 3-Amino-1H-pyrazole-4-carbonitrile, 3-Amino-4-cyanopyrazole
Purity: 98%
CAS No.: 16617-46-2
Molecular Formula: C4H4N4
Formula Weight: 108.10
Odour: Odourless
Melting Point: 173-176°
Beilstein Reference: 2647
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00005237
Formuła:
C₄H₄N₄ Temp. topnienia: 173…176 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005237 Numer CAS: 16617-46-2 Numer WE (dawny EINECS): 240-665-6 ADR: 6.1,III |