3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A14224.09
A14224.18
A14224.30
A14224.09EA
369
PLN
A14224.09
A14224.18
A14224.30
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one 99%
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one
Purity: 99%
CAS No.: 5323-87-5
Molecular Formula: C8H12O2
Formula Weight: 140.18
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5060
Boiling Point: 76-78°/1mm
Beilstein Reference: 2042049
MDL No.: MFCD00001580
Formuła:
C₈H₁₂O₂ MW: 140.18 g/mol Temp. Wrzenia: 76…78 °C (1 mmHg) Gęstość: 1.04 Temp. Zapłonu: 107 °C (224 °F) |
Numer MDL:
MFCD00001580 Numer CAS: 5323-87-5 Numer WE (dawny EINECS): 226-190-7 |