4-tert-Butylthiazol-2-ylamine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14115.03
A14115.06
A14115.14
A14115.03EA
170
PLN
A14115.03
A14115.06
A14115.14
4-tert-Butylthiazol-2-ylamine 98%
4-tert-Butylthiazol-2-ylamine
Purity: 98%
CAS No.: 74370-93-7
Molecular Formula: C7H12N2S
Formula Weight: 156.26
Melting Point: 98-103°
Beilstein Reference: 114270
MDL No.: MFCD00051644
Formuła:
C₇H₁₂N₂S Temp. topnienia: 98…103 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051644 Numer CAS: 74370-93-7 |