Monoacetin mixture of isomers cont. varying amounts of diacetate, tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A14025.30
A14025.0B
A14025.30EA
965
PLN
A14025.30
A14025.0B
Monoacetin mixture of isomers cont. varying amounts of diacetate, tech.
Monoacetin
CAS No.: 26446-35-5
Molecular Formula: C5H10O4
Formula Weight: 134.13
Flash Point: 145°(293°F)
Refractive Index: 1.4500
Boiling Point: 258°
MDL No.: MFCD00036185
Formuła:
C₅H₁₀O₄ Temp. Wrzenia: 258 °C Gęstość: 1,21 Temp. Zapłonu: 145 °C (293 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036185 Numer CAS: 26446-35-5 Numer WE (dawny EINECS): 247-704-6 Klasyfikacja Merck : 14,6242 |