Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Methyl (triphenylphosphoranylidene)acetate, Methyl 2-(triphenylphosphoranylidene)acetate, Methoxycarbonylmethylene-Triphenylphosphorane
A14020.14
A14020.22
A14020.36
A14020.14EA
833
PLN
A14020.14
A14020.22
A14020.36
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 98%
Methyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
Purity: 98%
CAS No.: 2605-67-6
Molecular Formula: CH3O2CCH=P(C6H5)3
Formula Weight: 334.36
Melting Point: 165-169°
Beilstein Reference: 618430
MDL No.: MFCD00008455
Formuła:
C₂₁H₁₉O₂P Temp. topnienia: 165…169 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008455 Numer CAS: 2605-67-6 Numer WE (dawny EINECS): 220-018-4 |