3-Amino-4-methoxybenzamide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Amino-p-anisamide
A13942.06
A13942.14
A13942.06EA
188
PLN
A13942.06
A13942.14
3-Amino-4-methoxybenzamide 98%
3-Amino-4-methoxybenzamide
Purity: 98%
CAS No.: 17481-27-5
Molecular Formula: C8H10N2O2
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 156-160°
MDL No.: MFCD00017132
Formuła:
C₈H₁₀N₂O₂ MW: 166.18 g/mol Temp. topnienia: 156…160 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017132 Numer CAS: 17481-27-5 Numer WE (dawny EINECS): 241-497-6 |