Triphenylmethylamine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13864.03
A13864.06
A13864.14
A13864.22
A13864.03EA
278
PLN
A13864.03
A13864.06
A13864.14
A13864.22
Triphenylmethylamine 98%
Triphenylmethylamine
Purity: 98%
CAS No.: 5824-40-8
Molecular Formula: (C6H5)3CNH2
Formula Weight: 259.35
Melting Point: 100-104°
Boiling Point: 223°/14mm
Beilstein Reference: 2113674
MDL No.: MFCD00008047
Formuła:
C₁₉H₁₇N Temp. Wrzenia: 223 °C (14 mmHg) Temp. topnienia: 100…104 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008047 Numer CAS: 5824-40-8 |