Kinetin 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A13720.14
A13720.03
A13720.06
A13720.14EA
4800
PLN
A13720.14
A13720.03
A13720.06
Kinetin 99%
Kinetin
Purity: 99%
CAS No.: 525-79-1
Molecular Formula: C10H9N5O
Formula Weight: 215.22
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Odourless
Melting Point: ca 270° dec.
Beilstein Reference: 21703
MDL No.: MFCD00075757
Applications: Plant growth accelerator
Formuła:
C₁₀H₉N₅O Temperatura przechowywania: Zamra·arka |
Numer MDL:
MFCD00075757 Numer CAS: 525-79-1 Numer WE (dawny EINECS): 208-382-2 Klasyfikacja Merck : 14,5311 |