Crotonoyl chloride 90% remainder mainly cis-isomer, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
But-2-enoyl chloride, 2-Butenoyl chloride, Crotonoyl Chloride, Crotonic acid chloride
A13710.14
A13710.22
A13710.36
A13710.14EA
276
PLN
A13710.14
A13710.22
A13710.36
Crotonoyl chloride 90% remainder mainly cis-isomer, Technical Grade
Crotonoyl chloride
Purity: 90+%
CAS No.: 625-35-4
Molecular Formula: C4H5ClO
Formula Weight: 104.54
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4600
Odour: Acrid
Boiling Point: 121-123°
Beilstein Reference: 506118
UN No.: UN2920
MDL No.: MFCD00000734
Formuła:
C₄H₅ClO Temp. Wrzenia: 121…123 °C Gęstość: 1,091 Temp. Zapłonu: 35 °C (95 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00000734 Numer CAS: 625-35-4 Numer WE (dawny EINECS): 210-889-9 Jednostka: 2920 ADR: 8,II |