Diethyl-bis(hydroxymethyl)malonate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Diethyl 2,2-bis(hydroxymethyl)malonate
A13677.14
A13677.22
A13677.14EA
435
PLN
A13677.14
A13677.22
Diethyl-bis(hydroxymethyl)malonate 97%
Diethyl-bis(hydroxymethyl)malonate
Purity: 97%
CAS No.: 20605-01-0
Molecular Formula: C9H16O6
Formula Weight: 220.22
Flash Point:
Formuła:
C₉H₁₆O₆ MW: 220.221 g/mol Temp. topnienia: 47…52 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009130 Numer CAS: 20605-01-0 Numer WE (dawny EINECS): 243-916-8 |