Diethyl phenylthiomethylphosphonate 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A13660.09
A13660.18
A13660.09EA
703
PLN
A13660.09
A13660.18
Diethyl phenylthiomethylphosphonate 96%
Diethyl phenylthiomethylphosphonate
Purity: 96%
CAS No.: 38066-16-9
Molecular Formula: C11H17O3PS
Formula Weight: 260.29
Refractive Index: 1.5340
Boiling Point: 146-148°/0.5mm
Beilstein Reference: 1246215
MDL No.: MFCD00015130
Formuła:
C₁₁H₁₇O₃PS Temp. Wrzenia: 146…148 °C (0,5 mmHg) Gęstość: 1,174 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015130 Numer CAS: 38066-16-9 Numer WE (dawny EINECS): 253-770-7 |