2-Phenylpropionitrile 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13636.09
A13636.14
A13636.09EA
443
PLN
A13636.09
A13636.14
2-Phenylpropionitrile 96%
2-Phenylpropionitrile
Purity: 97%
CAS No.: 1823-91-2
Molecular Formula: C9H9N
Formula Weight: 131.18
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.5106
Boiling Point: 230-232°
Beilstein Reference: 774576
UN No.: UN3276
MDL No.: MFCD00001871
Formuła:
C₉H₉N Temp. Wrzenia: 230…232 °C Gęstość: 0,985 Temp. Zapłonu: 93 °C (199 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001871 Numer CAS: 1823-91-2 Numer WE (dawny EINECS): 217-354-9 ADR: 6.1,III |