Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Ethyl 3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate, 3-(Trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-trifluoromethylpyrazole-4-carboxylate
A13609.06
A13609.14
A13609.06EA
639
PLN
A13609.06
A13609.14
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 155377-19-8
Molecular Formula: C7H7F3N2O2
Formula Weight: 208.14
Melting Point: 142-146°
MDL No.: MFCD00052083
Formuła:
C₇H₇F₃N₂O₂ Temp. topnienia: 142…146 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00052083 Numer CAS: 155377-19-8 |