Drukuj
Ammonium zinc sulphate hydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A13584.0B A13584.30
A13584.0BEA 750 PLN
A13584.0B A13584.30
Ammonium zinc sulphate hydrate
Ammonium zinc sulphate hydrate
CAS No.: 77998-33-5 Molecular Formula: (NH4)2Zn(SO4)2.xH2O Formula Weight: 293.57(anhy) UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD00156122
Formuła: (NH₄)₂Zn(SO₄)₂·xH₂O
MW: 293.57 g/mol (anhy)
Gęstość: 1.931
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00156122
Numer CAS: 77998-33-5
ADR: 9 III