1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Bis-MSB, 1,4-Di(2-methylstyryl)benzene, 1-Methyl-2-(2-(4-[2-(2-methylphenyl)ethenyl]phenyl)ethenyl)benzene, p-Bis(o-Methylstyryl) Benzene
A13534.06
A13534.14
A13534.06EA
434
PLN
A13534.06
A13534.14
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene 99%
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene
Purity: 99%
CAS No.: 13280-61-0
Molecular Formula: C24H22
Formula Weight: 310.44
Odour: Odourless
Melting Point: 179-184°
Beilstein Reference: 2375845
MDL No.: MFCD00008529
Formuła:
C₂₄H₂₂ MW: 310.44 g/mol Temp. topnienia: 179…184 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008529 Numer CAS: 13280-61-0 Numer WE (dawny EINECS): 236-285-5 |