Methyl-4-(methylamino)benzoate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A13460.06
A13460.14
A13460.06EA
531
PLN
A13460.06
A13460.14
Methyl-4-(methylamino)benzoate 98%
Methyl-4-(methylamino)benzoate
Purity: 98%
CAS No.: 18358-63-9
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Melting Point: 92-97°
Beilstein Reference: 2803327
MDL No.: MFCD00017198
Formuła:
C₉H₁₁NO₂ Temp. topnienia: 92…97 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017198 Numer CAS: 18358-63-9 |