Methyl-4,6-O-benzylidene-ɑ-D-glucopyranoside 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A13418.06
A13418.14
A13418.22
A13418.06EA
275
PLN
A13418.06
A13418.14
A13418.22
Methyl-4,6-O-benzylidene-ɑ-D-glucopyranoside 97%
Methyl-4,6-O-benzylidene-alpha-D-glucopyranoside
Purity: 97%
CAS No.: 3162-96-7
Molecular Formula: C14H18O6
Formula Weight: 282.29
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 163-166°
Beilstein Reference: 1291458
Optical Rotation: +110° (c=2 in chloroform)
MDL No.: MFCD00006819
Formuła:
C₁₄H₁₈O₆ Temp. topnienia: 163…166 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00006819 Numer CAS: 3162-96-7 Numer WE (dawny EINECS): 221-615-2 |