4-Hydrazinobenzenesulphonic acid hydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13362.22
A13362.06
A13362.14
A13362.22EA
1460
PLN
A13362.22
A13362.06
A13362.14
4-Hydrazinobenzenesulphonic acid hydrate 98%
4-Hydrazinobenzenesulphonic acid hydrate
Purity: 98%
CAS No.: 98-71-5
Molecular Formula: C6H8N2O3S.xH2O
Formula Weight: 188.20(anhy)
Melting Point: ca 286° dec.
Beilstein Reference: 514779
MDL No.: MFCD00025097
Formuła:
C₆H₈N₂O₃S·xH₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00025097 Numer CAS: 98-71-5 Numer WE (dawny EINECS): 202-694-2 Klasyfikacja Merck : 14,4773 |