2-Nonenoic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 3760-11-0
Molecular Formula: C9H16O2
Formula Weight: 156.23
Flash Point:
Formuła:
C₉H₁₆O₂ Temp. Wrzenia: 130…132 °C (2 mmHg) Gęstość: 0,93 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014020 Numer CAS: 3760-11-0 Numer WE (dawny EINECS): 223-171-5 ADR: 8,III |