1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,2',2'',2'''-(((Ethane-1,2-diylbis(oxy))bis(2,1-phenylene))bis(azanetriyl))tetraacetic acid, BAPTA
A13190.03
A13190.06
A13190.14
A13190.03EA
1100
PLN
A13190.03
A13190.06
A13190.14
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid 97%
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 85233-19-8
Molecular Formula: C22H24N2O10
Formula Weight: 476.44
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 174° dec.
MDL No.: MFCD00036255
Formuła:
C₂₂H₂₄N₂O₁₀ Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00036255 Numer CAS: 85233-19-8 Klasyfikacja Merck : 14,957 |