2-Mercapto-4-methylpyrimidine hydrochloride 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Methylpyrimidine-2(1H)-thione hydrochloride
A13145.14
A13145.22
A13145.14EA
332
PLN
A13145.14
A13145.22
2-Mercapto-4-methylpyrimidine hydrochloride 99%
2-Mercapto-4-methylpyrimidine hydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 6959-66-6
Molecular Formula: C5H6N2S.HCl
Formula Weight: 162.64
Melting Point: ca 265° dec.
Beilstein Reference: 3691520
MDL No.: MFCD00012783
Formuła:
C₅H₇ClN₂S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012783 Numer CAS: 6959-66-6 Numer WE (dawny EINECS): 230-152-5 |