1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Amino-1,3-dimethylpyrazole, 5-Amino-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
A12980.03
A12980.06
A12980.14
A12980.03EA
222
PLN
A12980.03
A12980.06
A12980.14
1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine 98%
1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine
Purity: 98%
CAS No.: 3524-32-1
Molecular Formula: C5H9N3
Formula Weight: 111.14
Flash Point: 88°(190°F)
Melting Point: 72-77°
Beilstein Reference: 113420
MDL No.: MFCD00051651
Formuła:
C₅H₉N₃ Temp. topnienia: 72…77 °C Temp. Zapłonu: 88 °C (190 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051651 Numer CAS: 3524-32-1 |