4-Acetoxycinnamic acid predominantly trans ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12979.06
A12979.22
A12979.06EA
325
PLN
A12979.06
A12979.22
4-Acetoxycinnamic acid predominantly trans ≥98%
4-Acetoxycinnamic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 15486-19-8
Molecular Formula: C11H10O4
Formula Weight: 206.20
Odour: Odourless
Melting Point: 205-208°
Beilstein Reference: 2645987
MDL No.: MFCD00016847
Formuła:
C₁₁H₁₀O₄ Temp. topnienia: 205…208 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016847 Numer CAS: 15486-19-8 Numer WE (dawny EINECS): 239-512-6 |