Reactive blue 4 (dye content) 35%, dark blue powder C.I. 61205
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12911.14
A12911.22
A12911.14EA
376
PLN
A12911.14
A12911.22
Reactive blue 4 (dye content) 35%, dark blue powder C.I. 61205
Reactive blue 4
CAS No.: 13324-20-4
Molecular Formula: C23H14Cl2N6O8S2
Formula Weight: 637.44
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00001218
Formuła:
C₂₃H₁₄Cl₂N₆O₈S₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001218 Numer CAS: 13324-20-4 Numer WE (dawny EINECS): 236-363-9 |