3-Isocyanatopropyltriethoxysilane 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12890.06
A12890.14
A12890.06EA
213
PLN
A12890.06
A12890.14
3-Isocyanatopropyltriethoxysilane 95%
3-Isocyanatopropyltriethoxysilane
Purity: 95%
CAS No.: 24801-88-5
Molecular Formula: C10H21NO4Si
Formula Weight: 247.37
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.4210
Odour: Mild
Boiling Point: 238°
Beilstein Reference: 4404652
UN No.: UN2927
MDL No.: MFCD00051459
Formuła:
C₁₀H₂₁NO₄Si Temp. Wrzenia: 238 °C Gęstość: 0,990 Temp. Zapłonu: 77 °C (170 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051459 Numer CAS: 24801-88-5 Numer WE (dawny EINECS): 246-467-6 ADR: 6.1,II |