Ammonium copper(II) sulphate hexahydrate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12834.0B
A12834.30
A12834.0BEA
2070
PLN
A12834.0B
A12834.30
Ammonium copper(II) sulphate hexahydrate 99%
Ammonium copper(II) sulphate hexahydrate
Purity: 99%
CAS No.: 13587-26-3
Molecular Formula: (NH4)2Cu(SO4)2.6H2O
Formula Weight: 399.83 (291.75anhy)
MDL No.: MFCD00150440
Formuła:
(NH₄)₂Cu(SO₄)₂·6H₂O MW: 399.83 g/mol (291.75 anhy) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150440 Numer CAS: 13587-26-3 |