DL-Phenylalanine methyl ester hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
H-DL-Phe-OMe·HCl, Methyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride
A12758.06
A12758.14
A12758.22
A12758.06EA
462
PLN
A12758.06
A12758.14
A12758.22
DL-Phenylalanine methyl ester hydrochloride 98%
DL-Phenylalanine methyl ester hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 5619-07-8
Molecular Formula: C10H13NO2.HCl
Formula Weight: 215.68
Melting Point: ca 160° dec.
Beilstein Reference: 3597947
MDL No.: MFCD00066113
Formuła:
C₁₀H₁₄ClNO₂ MW: 215.677 g/mol Temp. topnienia: ∼ 160 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00066113 Numer CAS: 5619-07-8 Numer WE (dawny EINECS): 227-049-2 |