Procion blue H-5R
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A12719.14
A12719.22
A12719.14EA
296
PLN
A12719.14
A12719.22
Procion blue H-5R
Procion blue H-5R
CAS No.: 12236-84-9
MDL No.: MFCD00070851
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00070851 Numer CAS: 12236-84-9 |