Ethyl cyano(hydroxyimino)acetate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ethyl 2-cyano-2-(hydroxyimino)acetate, Ethyl Cyanoglyoxalate Oxime, Cyano(hydroxyimino)acetic Acid Ethyl Ester, Oxyma
A12691.06
A12691.14
A12691.22
A12691.06EA
228
PLN
A12691.06
A12691.14
A12691.22
Ethyl cyano(hydroxyimino)acetate 97%
Ethyl cyano(hydroxyimino)acetate
Purity: 97%
CAS No.: 3849-21-6
Molecular Formula: C5H6N2O3
Formula Weight: 142.11
Melting Point: 127-132°
MDL No.: MFCD00000625
Formuła:
C₅H₆N₂O₃ MW: 142.11 g/mol Temp. topnienia: 127…132 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002112 Numer CAS: 3849-21-6 Numer WE (dawny EINECS): 223-351-3 |