Methyl-2-thiophenecarboxylate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A12677.14
A12677.06
A12677.22
A12677.14EA
1510
PLN
A12677.14
A12677.06
A12677.22
Methyl-2-thiophenecarboxylate 97%
Methyl-2-thiophenecarboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 5380-42-7
Molecular Formula: C6H6O2S
Formula Weight: 142.18
Refractive Index: 1.5420
Boiling Point: 95-97°/15mm
Beilstein Reference: 111111
MDL No.: MFCD00016895
Formuła:
C₆H₆O₂S Temp. Wrzenia: 95…97 °C (15 mmHg) Gęstość: 1,230 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016895 Numer CAS: 5380-42-7 Numer WE (dawny EINECS): 226-371-0 |