4-Chlorobenzenesulphinic acid sodium salt hydrate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A12583.06
A12583.14
A12583.06EA
344
PLN
A12583.06
A12583.14
4-Chlorobenzenesulphinic acid sodium salt hydrate 97%
4-Chlorobenzenesulphinic acid sodium salt hydrate
Purity: 97%
CAS No.: 14752-66-0
Molecular Formula: C6H4ClNaO2S.xH2O
Formula Weight: 198.60(anhy)
Melting Point:
Formuła:
C₆H₄ClNaO₂S·xH₂O Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00035602 Numer CAS: 14752-66-0 Numer WE (dawny EINECS): 238-811-9 |