Drukuj
Magnesium lactate trihydrate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Magnesium dilactate trihydrate, (±)-Lactic acid magnesium salt trihydrate, (±)-2-Hydroxypropionic acid magnesium salt trihydrate, DL-Lactic acid magnesium salt trihydrate, (±)-2-Hydroxypropanoic acid magnesium salt trihydrate
39369.22 39369.14 39369.36
39369.22EA 1080 PLN
39369.22 39369.14 39369.36
Magnesium lactate trihydrate ≥99%
Magnesium lactate trihydrate
White to off-white powder/lumps
Solubility: Soluble in water, Slightly soluble in alcohol
Formuła: Mg(C₃H₅O₃)₂·3H₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00156534
Numer CAS: 18917-93-6
Klasyfikacja Merck : 14,5672