Quinidine
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
CAS No.: 56-54-2
Molecular Formula: C20H24N2O2
Formula Weight: 324.42
Melting Point: 171-173°
Beilstein Reference: 91866
Optical Rotation: +260° (c=1 in ethanol)
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00135581
Applications: Antiarrhythmic agent that blocks the inward sodium channel
Formuła:
C20H24N2O2 Temp. topnienia: 171…173 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00135581 Numer CAS: 56-54-2 Numer WE (dawny EINECS): 200-279-0 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,8060 |