1,3-Divinyltetramethyldisiloxane 96% cont. up to 4% 1-vinyl-3-ethyltetramethyldisiloxane
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 96%
CAS No.: 2627-95-4
Molecular Formula: C8H18OSi2
Formula Weight: 186.40
Flash Point: 24°(75°F)
Refractive Index: 1.4110
Melting Point: -100°
Boiling Point: 139-140°
Beilstein Reference: 1762585
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00014933
Formuła:
C₈H₁₈OSi₂ Temp. Wrzenia: 139…140 °C Temp. topnienia: –100 °C Gęstość: 0,811 Temp. Zapłonu: 24 °C (75 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014933 Numer CAS: 2627-95-4 Numer WE (dawny EINECS): 220-099-6 Jednostka: 1993 ADR: 3,III |