Diethyl diallylmalonate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Diethyl 2,2-diallylmalonate, Diallylmalonic Acid Diethyl Ester
A12460.09
A12460.18
A12460.30
A12460.09EA
625
PLN
A12460.09
A12460.18
A12460.30
Diethyl diallylmalonate ≥97%
Diethyl diallylmalonate
Purity: 98%
CAS No.: 3195-24-2
Molecular Formula: C13H20O4
Formula Weight: 240.30
Flash Point:
Formuła:
C₁₃H₂₀O₄ MW: 240.30 g/mol Temp. Wrzenia: 242…244 °C Gęstość: 0.993 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009126 Numer CAS: 3195-24-2 Numer WE (dawny EINECS): 221-696-4 |