3-Phenyl-1,2,4-triazole-5-thiol hydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12427.03
A12427.06
A12427.03EA
194
PLN
A12427.03
A12427.06
3-Phenyl-1,2,4-triazole-5-thiol hydrate 98%
3-Phenyl-1,2,4-triazole-5-thiol hydrate
Purity: 98%
CAS No.: 3414-94-6
Molecular Formula: C8H7N3S.xH2O
Formula Weight: 177.23(anhy)
Melting Point: 253-258°
Beilstein Reference: 135556
MDL No.: MFCD00150547
Formuła:
C₈H₇N₃S·xH₂O Temp. topnienia: 253…258 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150547 Numer CAS: 3414-94-6 |